Learn More
uvex Guantes de protección térmica/frente a cortes de fibra de aramida K-Basic Extra
Código de producto. 17777609 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
3
8
10
12
Tamaño de la unidad:
5 pares
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17777609 3 5 pares
15346952 8 paquete de 2
15316952 10 paquete de 2
15326952 12 paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17777609 Proveedor uvex N.º de proveedor 6017904
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los guantes de fibra de aramida tejida son ideales para aplicaciones que implican riesgos tanto mecánicos como térmicos.Adecuado para contacto con superficies calientes de hasta 250 °C.
  • Guante de punto grueso de fibra de aramida (calibre 7) para actividades mecánicas y térmicas
  • Sin revestimiento
  • Adecuado para contacto con superficies calientes de hasta +250 °C
  • Buena protección contra cortes
  • Buen aislamiento térmico cuando está en contacto directo con objetos calientes
  • Buena comodidad para el usuario con el revestimiento de algodón en el interior
  • Transpirable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 388:2016 (2 4 4 2 D) y EN 407:2004 (X 2 X X X X)
Coating Material Uncoated
Color Amarillo
Latex Free Sí
Material Fibra de aramida
Tipo de producto Heat-resistant Gloves
Tamaño 3
Modelo Full-hand Mitt
Temperature (Metric) Max 250 °C
Material de revestimiento Algodón
Serie K-Basic Extra
Yarn Gauge 7