Learn More
K-756, MedChemExpress
Descripción
K-756 is a direct and selective tankyrase (TNKS) inhibitor, which inhibits the ADP-ribosylation activity of TNKS1 and TNKS2 with IC50s of 31 and 36 nM, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | K-756 |
| CAS | 130017-40-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H27N5O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 4.55 mg/mL (10.50 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C1NC2=C(C=CC=C2)CN1CC3CCN(C4=C5C=C(OC)C(OC)=CC5=NC=N4)CC3 |
| Peso molecular (g/mol) | 433.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.5 |
| Mostrar más |