Learn More
K-7174 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16475308
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16475308 10 mg 10 miligramos
16441517 50 mg 50 miligramos
16408027 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16475308 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12743A
MedChemExpress K-7174 dihydrochloride is a novel cell adhesion inhibitor; inhibits the expression of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) induced by either IL-1β or TNF-α.
K-7174 dihydrochloride is a novel cell adhesion inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K-7174 dihydrochloride
CAS 191089-60-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H50Cl2N2O6
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad H2O : 15 mg/mL (23.38 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES COC1=C(OC)C(OC)=CC(/C=C/CCCN2CCN(CCC/C=C/C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)CCC2)=C1.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 641.67
Formula Weight (peso de la fórmula) 641.67
Porcentaje de pureza 98.02%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation