Learn More
K-604 dihydrochloride, MedChemExpress
Descripción
K-604 dihydrochloride is a potent and selective acyl-CoA:cholesterol acyltransferase 1 (ACAT-1) inhibitor with an IC50 of 0.45±0.06 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | K-604 dihydrochloride |
| CAS | 217094-32-1 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H32Cl2N6OS3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (173.72 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 62.5 mg/mL (108.57 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=C(SC)C=C(C)N=C1SC)CN2CCN(CCSC3=NC4=CC=CC=C4N3)CC2.[H]Cl.[H]Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 575.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 575.64 |
| Mostrar más |