Learn More
Tocris Bioscience™ K 252a
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 μg
Tamaño de la unidad:
200 microgramos
30001277 200 μg 200 microgramos
1 options
Código de producto. 30001277 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1683/200U
Protein kinase inhibitor
Non-selective protein kinase inhibitor; analog of staurosporine (Cat.No. 1285). Inhibits PKC (IC50 = 32.9 nM), Ca2+/calmodulin-stimulated phosphodiesterases (IC50 = 1.3 - 2.9 μM), MLCK (Ki = 20 nM) and receptor tyrosine kinases. Inhibits the oncogenic properties of MET; prevents autophosphorylation and activation of downstream effectors (MAPK, Akt).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K 252a
CAS 99533-80-9
Cantidad 200 μg
Fórmula molecular C27H21N3O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.48
Pureza >98%
Peso molecular 467.481