Learn More
K-252a, 98 %
Código de producto. 10246021 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10246021 100 μg 100 microgramos
10018751 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10246021 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 328311000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 97161-97-2 | Molecular Formula: C27H21N3O5 | Molecular Weight: 467.5 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 97161-97-2
Fórmula molecular C27H21N3O5
Peso molecular (g/mol) 467.5
Número MDL MFCD00161522
Clave InChI KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 6-hydroxy-5-methyl-13-oxo-5,6,7,8,14,15-hexahydro-13h-5,8-epoxy-4b,8a,14-triazadibenzo b,h cycloocta 1,2,3,4-jkl cyclopenta e-as-indacene-6-carboxylate
PubChem CID 3813
SMILES CC12C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)(C(=O)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K-252a
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 100 μg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dichloromethane,dmso
Formula Weight (peso de la fórmula) 467.5
Porcentaje de pureza 98%