Learn More
Tocris Bioscience™ K 114
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18024132
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18024132 10 mg 10 miligramos
18054242 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18024132 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 3144/10
Amyloid fibril-specific fluorescent dye
Potent amyloid fibril-specific fluorescent dye (EC50 = 20 - 30 nM). Exhibits minimal fluorescence in aqueous buffers and fluoresces brightly in the presence of Aβ, α-synuclein and tau in situ. (Optimum wavelength = 550 nm).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 872201-12-2
Fórmula molecular C22H17BrO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K 114
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.27
Pureza >98%
Peso molecular 393.28