Learn More
K 01-162, MedChemExpress
Código de producto. 16458687
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16458687 5 mg 5 miligramos
16426088 10 mg 10 miligramos
16412227 50 mg 50 miligramos
16411419 1 mg 1 miligramo
16406486 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16458687 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14533
MedChemExpress K 01-162 (K162) binds and destabilizes AβO (β-amyloid), with an EC50 of 80 nM.
K 01-162 (K162) binds and destabilizes AβO (β-amyloid), with an EC50 of 80 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material K 01-162
CAS 677746-25-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H14BrN
Cantidad 5 mg
Sinónimo K162
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (49.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES BrC1=CC(CC2=C3C=CC(N(C)C)=C2)=C3C=C1
Peso molecular (g/mol) 288.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 288.18
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration