Learn More
JZP-430, MedChemExpress
Código de producto. 16486097
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16486097 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16486097 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101457
MedChemExpress JZP-430 is a potent, highly selective, irreversible inhibitor of α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) with an IC50 of 44 nM, exhibits ∼230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).
JZP-430 is a potent, highly selective, irreversible inhibitor of α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) with an IC50 of 44 nM, exhibits ∼230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JZP-430
Forma física Solid
CAS 1672691-74-5
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H26N4O3S
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (282.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=NSN=C1N2CCOCC2)N(C3CCCCCCC3)C
Peso molecular (g/mol) 354.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.47
Porcentaje de pureza 98.62%