Learn More
Tocris Bioscience™ JZP 430
Descripción
JZP 430 is a potent and irreversible α/β-hydrolase domain 6 (ABHD6) inhibitor (IC50 = 44 nM). Exhibits ∽230-fold selectivity over fatty acid amide hydrolase (FAAH) and lysosomal acid lipase (LAL).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(4-Morpholinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl N-cyclooctyl-N-methylcarbamate |
| CAS | 1672691-74-5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | Hydrolase Inhibitors |
| Fórmula molecular | C16H26N4O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 354.47 |
| Pureza | >98% |