Learn More
JZL195, MedChemExpress
Código de producto. 16496686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496686 100 mg 100 miligramos
16456398 10 mg 10 miligramos
16442507 50 mg 50 miligramos
16438987 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15250
MedChemExpress JZL195 is a selective and efficacious dual fatty acid amide hydrolase (FAAH) and monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with IC50s of 2 and 4 nM, respectively.
JZL195 is a selective and efficacious dual fatty acid amide hydrolase (FAAH) and monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor with IC50s of 2 and 4 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JZL195
CAS 1210004-12-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H23N3O5
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (115.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)N(CC2)CCN2CC3=CC(OC4=CC=CC=C4)=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 433.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.46
Porcentaje de pureza 99.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation