Learn More
Tocris Bioscience™ JZL 195
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30002002
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002002 10 mg 10 miligramos
30002018 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002002 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4715/10
Dual FAAH and MAGL inhibitor
Dual inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and monoacylglycerol lipase (MAGL) (IC50 values are 2 and 4 nM respectively). Elevates anandamide and 2-arachidonoylglycerol levels in vivo. Shown to impair short-term memory in mice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1210004-12-8
Fórmula molecular C24H23N3O5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JZL 195
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 433.46
Pureza >98%
Peso molecular 433.464