Learn More
JZL 184, MedChemExpress
Código de producto. 16486686
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486686 100 mg 100 miligramos
16446398 10 mg 10 miligramos
16432507 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16486686 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15249
MedChemExpress JZL 184 is a potent, selective and irreversible MAGL inhibitor that blocks 2-Arachidonoylglycerol (2-AG) hydrolysis in brain membranes (IC50 of 8 nM). JZL 184 displays >300-fold selectivity for MAGL over FAAH.
JZL 184 is a potent, selective and irreversible MAGL inhibitor that blocks 2-Arachidonoylglycerol (2-AG) hydrolysis in brain membranes (IC50 of 8 nM). JZL 184 displays >300-fold selectivity for MAGL over FAAH.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JZL 184
CAS 1101854-58-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H24N2O9
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (67.24 mM)
SMILES OC(C1=CC=C(OCO2)C2=C1)(C3CCN(C(OC4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)=O)CC3)C5=CC(OCO6)=C6C=C5
Peso molecular (g/mol) 520.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.49
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation