Learn More
Tocris Bioscience™ JWH 133
Código de producto. 18014862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18014862 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18014862 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1343/10
Potent and selective CB2 agonist
JWH 133 is a potent CB2 selective agonist (Ki = 3.4 nM). Approx. 200-fold selective over CB1 receptors. Active in vivo, reducing spasticity in a murine model of multiple sclerosis. Activity also enhances the release of IL-10 by LPS/IFN-γ-stimulated macrophages and results in downregulation of the IL-12 subunit p40.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6aR,10aR)-3-(1,1-Dimethylbutyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran
CAS 259869-55-1
Cantidad 10 mg
Objetivo Cannabinoid R2/CB2 Agonists
Fórmula molecular C22H32O
Pureza 98%