Learn More
JW74, MedChemExpress
Description
JW74 antagonizes LiCl-induced activation of the canonical Wnt signaling with an IC50 of 420 nM.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | JW74 |
| CAS | 863405-60-1 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C24H20N6O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.52 mM) |
| SMILES | CC1=CC=C(C2=NOC(CSC3=NN=C(C4=CC=NC=C4)N3C5=CC=C(OC)C=C5)=N2)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 456.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.52 |
| Show More |