Learn More
R&D Systems™ JW 74
Código de producto. 18717189
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18717189 10 mg 10 miligramos
18727668 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18717189 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 5653/10
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Wnt pathway inhibitor
JW 74 is an inhibitor of canonical Wnt signaling (IC50 = 790 nM). Targets the β-catenin destruction complex (GSK-3?/AXIN/APC). Increases AXIN2 and decreases active β-catenin levels in colorectal cancer (CRC) cells. Also arrests cell cycle in G1 and inhibits proliferation of CRC cells in vitro. Inhibits tumor growth and formation in mouse models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[4-(4-Methoxyphenyl)-5-[[[3-(4-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]methyl]thio]-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-pyridine
CAS 863405-60-1
Cantidad 10 mg
Solubilidad Soluble to 100mM in DMSO
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C24H20N6O2S
Formula Weight (peso de la fórmula) Observed MW: 456.52
Pureza >99%
Para uso exclusivo en investigación