Learn More
JW 642, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30002006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30002006 10 mg 10 miligramos
30002020 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30002006 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 4906/10
MAGL inhibitor
Potent and selective monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC50 = 3.7 nM). Displays >1000-fold selectivity for MAGL over fatty acid amide hydrolase (IC50 = 20.6 μM). Analog of JZL 195 (Cat. No. 4715).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1416133-89-5
Fórmula molecular C21H20F6N2O3
Peso molecular (g/mol) 462.392
Clave InChI AVSCNEOUWSVZEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-3-phenoxybenzyl piperazine-1-carboxylate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-3-phenoxyphenyl methyl piperazine-1-carboxylate, 4-3-phenoxyphenyl methyl-1-piperazinecarboxylic acid 2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethyl ethyl ester
PubChem CID 71656520
Nombre IUPAC 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl 4-[(3-phenoxyphenyl)methyl]piperazine-1-carboxylate
SMILES C1CN(CCN1CC2=CC(=CC=C2)OC3=CC=CC=C3)C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JW 642
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.39
Porcentaje de pureza >98%
Forma física Solid