Learn More
JW 642, R&D Systems™
Descripción
Potent and selective monoacylglycerol lipase (MAGL) inhibitor (IC50 = 3.7 nM). Displays >1000-fold selectivity for MAGL over fatty acid amide hydrolase (IC50 = 20.6 μM). Analog of JZL 195 (Cat. No. 4715).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | JW 642 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 462.39 |
| Porcentaje de pureza | >98% |
| Forma física | Solid |
| Línea de productos | Tocris |