Learn More
JW 642, MedChemExpress
Código de producto. 16455098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16455098 10 mg 10 miligramos
16421337 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16455098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12332
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress JW 642 is a potent inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL) that displays IC50 values of 7.6, 14, and 3.7 nM for inhibition of MAGL in mouse, rat, and human brain membranes, respectively.
JW 642 is a potent inhibitor of monoacylglycerol lipase (MAGL) that displays IC50 values of 7.6, 14, and 3.7 nM for inhibition of MAGL in mouse, rat, and human brain membranes, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material JW 642
CAS 1416133-89-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20F6N2O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (216.27 mM)
SMILES O=C(OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)N(CC1)CCN1CC2=CC(OC3=CC=CC=C3)=CC=C2
Peso molecular (g/mol) 462.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 462.39
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation