Learn More
Justrite™ Frasco de presión
Código de producto. 11944967
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
473 ml
946 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11944967 946 ml cada uno
10019791 473 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11944967 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 14011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.97€
    35.26€ / paquete de 1
    Ahorro 11.71€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-02-2027
Dispense un chorro de líquido inflamable directamente sobre un componente pequeño o un subensamblaje. El frasco de presión y el tubo están hechos de polietileno de baja densidad.
  • Hermético para reducir los derrames
  • Construido con polietileno y cable de acero inoxidable que permite cambiar la forma del tubo para que llegue a zonas de difícil acceso.
  • El frasco y el tubo son de polietileno de baja densidad
Especificaciones
Capacidad 946 ml (32 oz)
Capacidad (métrico) 946 ml
Color Blanco
Diámetro (imperial) 3,5 in
Incluye Cable de acero inoxidable en el tubo
Material Polietileno
Altura (métrico) 232 mm
Altura (imperial) 9,12 in
Diámetro (métrico) 89 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Capacidad (imperial) 32 oz