Learn More
Justrite™ Frasco de presión
Descripción
- Hermético para reducir los derrames
- Construido con polietileno y cable de acero inoxidable que permite cambiar la forma del tubo para que llegue a zonas de difícil acceso.
- El frasco y el tubo son de polietileno de baja densidad
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 473 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 473 ml |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 3 in |
| Incluye | Cable de acero inoxidable en el tubo |
| Material | Polietileno |
| Altura (métrico) | 191 mm |
| Altura (imperial) | 7,5 in |
| Diámetro (métrico) | 76 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Mostrar más |