Learn More
Justrite™ Estantes para armario SpillSlope™
Código de producto. 11944957
Cambiar vista
Click to view available options
Fondo (imperial):
14 pulg
30,75 in
39,37 in
Anchura (imperial):
14 pulg
29 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
11944957 30,75 in 29 pulg cada uno
11909557 14 pulg 14 pulg cada uno
11919557 39,37 in 14 pulg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11944957 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 29944
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    205.76€
    154.88€ / paquete de 1
    Ahorro 50.88€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Con cubetas integradas para ayudar a contener los derrames
  • Fabricado con acero galvanizado de gran calibre
  • Los estantes dirigen los derrames a la parte posterior e inferior
  • Cada estante soporta hasta 350 lb. (159 kilos)
  • Ajuste a 3 in. Intervalos de (7,6 cm) para un almacenamiento versátil
Especificaciones
Fondo (imperial) 30,75 in
Fondo (métrico) 77,15cm
Para utilizar con (equipo) Armario estilo Sure-Grip™, todos los armarios de seguridad de dos puertas y 227 l (60 galones)
Altura exterior (métrico) 5,08cm
Peso (imperial) 16 lb
Peso (métrico) 7 kg
Anchura (imperial) 29 pulg
Anchura (métrico) 73,7cm
Altura exterior (imperial) 2 pulg
Tipo de producto Estante para armario