Learn More
Justrite™ Armarios de ácido de polietileno sólido: Modelo bajo mesa de dos puertas
Código de producto. 11989375
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
11989375 Cierre manual cada uno
1 options
Código de producto. 11989375 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 24010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7019.25€
    5676.23€ / paquete de 1
    Ahorro 1343.02€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Protección superior contra ácidos fuertes, óxido y corrosión
Cuentan con un sumidero inferior protector totalmente soldado y un diseño limpio y elegante que complementa con el entorno del laboratorio
  • Estructura de polietileno robusta, de pared sólida y químicamente resistente con sumidero sellado
  • Adecuados para líquidos muy agresivos como fenol, ácido nítrico y ácido sulfúrico
  • El pestillo de puerta de 3 puntos en el modelo independiente y debajo del mostrador ofrece un cierre seguro y control del vapor
  • Exterior 5,08 cm (2 in) NPT conexiones de ventilación/escape
  • Cierres con candado
  • Estante ajustable resistente
  • Patas de nivelación en las cuatro esquinas
Especificaciones
Fondo interior (imperial) 20,87 in
Fondo exterior (métrico) 55,2cm
Fondo interior (métrico) 53 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 53 x 90,2 x 89,5 cm
Modelo de puerta Cierre manual
Altura (imperial) interior 35,25 in
Altura exterior (métrico) 90,8cm
Altura (métrico) interior 89,5cm
Incluye Patas de nivelación ajustables de acero y etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert™ en 3 idiomas pendientes de patente
Capacidad portante 89,9 l
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1
Peso (imperial) 160 lb
Peso (métrico) 73 kg
Anchura (imperial) interior 35,5 in
Anchura exterior (métrico) 91,44cm
Anchura (métrico) interior 90,2cm
Color Blanco
Fondo exterior (imperial) 21,75 in
Altura exterior (imperial) 35,75 in
Material PE (polietileno)
Tipo de producto de tejidos Shandon
Anchura (imperial) exterior 36 in