Learn More
Justrite™ Armarios de ácido de polietileno sólido: modelo de sobremesa de una puerta
Código de producto. 11979375
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
11979375 Cierre manual cada uno
1 options
Código de producto. 11979375 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 24004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2778.16€
    2396.37€ / paquete de 1
    Ahorro 381.79€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Protección superior contra ácidos fuertes, óxido y corrosión
Cuentan con un sumidero inferior protector totalmente soldado y un diseño limpio y elegante que complementa con el entorno del laboratorio
  • Estructura de polietileno robusta, de pared sólida y químicamente resistente con sumidero sellado
  • Adecuados para líquidos muy agresivos como fenol, ácido nítrico y ácido sulfúrico
  • El pestillo de puerta de 3 puntos en el modelo independiente y debajo del mostrador ofrece un cierre seguro y control del vapor
  • Exterior 5,08 cm (2 in) NPT conexiones de ventilación/escape
  • Cierres con candado
  • Patas de nivelación en las cuatro esquinas
Especificaciones
Fondo interior (imperial) 16,25 in
Fondo exterior (métrico) 43,2cm
Fondo interior (métrico) 41,3cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 16,25 x 16,5 x 21,5 pulg (41,3 x 41,9 x 54,6cm)
Modelo de puerta Cierre manual
Altura (imperial) interior 21,5 in
Altura exterior (métrico) 55,9cm
Altura (métrico) interior 54,6cm
Incluye Patas de nivelación ajustables de acero y etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert™ en 3 idiomas pendientes de patente
Capacidad portante 14,9 l; 3,96 galones
N.º de puertas 1
Peso (imperial) 26 lb
Peso (métrico) 12 kg
Anchura (imperial) interior 16,5 in
Anchura exterior (métrico) 43,2cm
Anchura (métrico) interior 41,9cm
Color Blanco
Fondo exterior (imperial) 17 in
Altura exterior (imperial) 22 in
Material PE (polietileno)
Tipo de producto de tejidos Shandon
Anchura (imperial) exterior 17 in