Learn More
Justrite™ Juego de separados para estantes
Código de producto. 13479689
Change view
Click to view available options
Fondo (imperial):
14,17 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Fondo (imperial) unitSize
13479689 14,17 in paquete de 4
1 options
Código de producto. 13479689
Marca: Justrite™ 29985
Juego de divisores de estantes de acero.
  • Amarillo
  • Acero
Especificaciones
Fondo (imperial) 14,17 in
Fondo (métrico) 36 cm
Altura (imperial) 2 pulg
Altura (métrico) 5,08cm
Anchura (imperial) 2,03 in
Anchura (métrico) 5,16cm
Color Amarillo
Material Acero