Learn More
Justrite™ Bote dispensador con émbolo
Descripción
Justrite El dispensador de émbolo proporciona un medio rápido y seguro para humedecer paños con líquidos de limpieza inflamables. Hecho de material resistente a los químicos. Ryton™ y latón, la base de la bomba está diseñada para dejar menos líquido en el fondo antes de tener que rellenarlo.
- Fabricación en acero con pintura en polvo resistente a productos químicos, duradera y sin plomo
- El mecanismo de bomba inteligente ayuda a agilizar las operaciones de hisopado
- Coloque el paño en la bandeja y empújelo hacia abajo para mojar el paño
- El exceso de líquido se drena de nuevo de forma segura en el depósito
- El émbolo está hecho de material resistente a los productos químicos. Ryton™ y latón y está diseñado para dejar menos líquido en el fondo antes de rellenarlo.
- La pantalla perforada sirve como supresor de llama
- Fácil de desmontar y volver a montar para la limpieza periódica
- Disponible en polietileno de alta densidad o construcción de acero de calibre 24 de gran resistencia
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, TUV |
| Tipo de producto | Recipiente con émbolo |
| Capacidad (imperial) | 0,25 gal |
| Capacidad (métrico) | 1 L |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la dispensación de líquidos inflamables |
| Material | Acero |
| Incluye | Conjunto de émbolo de Ryton y latón |
| Altura (imperial) | 7,37 in |
| Altura (métrico) | 187 mm |
| Mostrar más |