Learn More
Justrite™ Bidones de seguridad con grifo no metálico
Código de producto. 10539982
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Tamaño de la unidad
10539982 1 gal cada uno
1 options
Código de producto. 10539982 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 14169
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Dispensación fiable incluso para los líquidos más corrosivos
  • Fabricado en polietileno de alta densidad que resiste las abolladuras y punciones
  • Puede usarse para almacenar líquidos que corroan bidones de seguridad de acero inoxidable o de acero revestido
  • Opción de tres estilos
  • El grifo inferior tiene un grifo ubicado a 2 in (5,1 cm) por encima de la base para dispensar cómodamente desde el estante
  • El recipiente inclinable reposa sobre un marco de metal duradero con una base de 14 1/2L x 14 in.W (37 x 36 cm) para inclinarlo fácilmente al verter desde el grifo superior.
Certifications
Con aprobación FM.
Spécification
Certificaciones/conformidad FM, NFPA
Tipo de producto Recipiente para estante
Descripción Resistente a la corrosión.
Capacidad (imperial) 1 gal
Capacidad (métrico) 4 L
Color Rojo
Material Polietileno
Incluye Grifo inferior, supresor de llama, tapón de alivio de presión
Forma Óvalo
Altura (imperial) 11,5 in
Altura (métrico) 29,2 cm
Diámetro de la abertura (imperial) 1,45 in
Diámetro exterior (imperial) 7,25 in
Diámetro de la abertura (métrico) 3,6 cm
Diámetro exterior (métrico) 18,41 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.