Learn More
Justrite™ Armario de seguridad bajo mesa de acero para ácidos y productos corrosivos Sure-Grip™ EX
Código de producto. 11995416
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (imperial):
192 lb
194 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (imperial) Tamaño de la unidad
11995416 192 lb cada uno
11905426 194 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11995416 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 8923021
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ayude a mantener el espacio libre de peligros con un armario bajo mesa Sure-Grip EX. Adecuado para almacenar alejados productos corrosivos y ácidos para una mayor seguridad en el lugar de trabajo.
Almacene de forma segura los productos corrosivos bajo una mesa de trabajo o una mesa de laboratorio para acceder a ellas de forma rápida y sencilla con estos armarios de seguridad bajo mesa de acero azul Justrite para productos corrosivos, que tienen las mismas características de seguridad y calidad que los armarios para productos inflamables.
  • Todos los modelos vienen con una estructura de doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas de cierre automático de tres puntos y pies de nivelación.
  • Las puertas con cierre automático se cierran automáticamente cuando un eslabón de fusible se funde a 74°C (165°F) en caso de incendio
  • El exclusivo mecanismo de cierre automático oculto permite acceder sin problemas al contenido
  • Las bandejas de polietileno unidas a los estantes de acero galvanizado y un revestimiento de polietileno independiente para el sumidero inferior resisten los productos químicos agresivos
  • El revestimiento fácil de quitar ofrece una limpieza rápida de goteos y fugas
  • Todo el acabado con revestimiento de pintura en polvo a base de epoxi, por dentro y por fuera, proporciona una mayor resistencia química
Compliance
Self Close models meet OSHA, NFPA 30, NFPA 1 and the International Fire Code. Cabinets are FM approved.
Garantía
10 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Fondo interior (imperial) 18,75 in
Fondo exterior (métrico) 68,5cm
Fondo interior (métrico) 47,6cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 18,75 x 31,75 x 27,37 pulg (47,6 x 80,6 x 69,5cm)
Modelo de puerta Cierre manual
Para utilizar con (aplicación) Inflamables
Altura (imperial) interior 27,37 in
Altura exterior (métrico) 88,9cm
Altura (métrico) interior 69,5cm
Incluye Doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas con cierre automático de tres puntos y patas de nivelación, bandejas de polietileno, revestimiento de polietileno independiente
Capacidad portante 22 gal
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1
Revestimiento de superficie Epoxi
Peso (imperial) 192 lb
Peso (métrico) 87 kg
Anchura (imperial) interior 31,75 in
Anchura exterior (métrico) 88,9cm
Anchura (métrico) interior 80,6cm
Color Azul
Fondo exterior (imperial) 22 pulg
Altura exterior (imperial) 35 pulg
Material Acero (CR)
Tipo de producto Armario de almacenamiento bajo mesa
Anchura (imperial) exterior 35 pulg