Learn More
Justrite™ Armario de seguridad de acero para ácidos y productos corrosivos Sure-Grip™ EX
Código de producto. 12973435
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre automático
Cierre manual
Peso (imperial):
222 lb
225 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta Peso (imperial) Tamaño de la unidad
12973435 Cierre automático 225 lb cada uno
11945426 Cierre manual 222 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12973435 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 8930221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2420.25€
    1952.56€ / paquete de 1
    Ahorro 467.69€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-04-2027
Proteja su entorno de trabajo con un armario de seguridad Justrite Sure-Grip EX. Fabricado con una estructura de acero de calibre 18 con revestimiento en polvo termofusible, este armario es perfecto para almacenar productos corrosivos y ácidos.
Proteja su entorno de trabajo con un Justrite Sure-Grip EX Gabinete. Fabricado en acero de calibre 18 con revestimiento de polvo fundido con calor, este gabinete es perfecto para almacenar productos corrosivos y ácidos.
  • Mecanismo de cierre automático para asegurar el cierre y el acoplamiento adecuados de tres puntos para protección en caso de incendio
  • El mecanismo oculto en el estilo de cierre automático optimiza el espacio de los estantes y permite acceder sin problemas al contenido
  • El enlace fusible mantiene las puertas completamente —abiertas y se derrite °a 74 °C (165 °F) para cerrar las puertas automáticamente en caso de incendio.
Compliance
Los modelos de cierre manual cumplen con la NFPA y la OSHA. Los armarios están aprobados por FM.
Garantía
10 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, NFPA, OSHA
Fondo interior (imperial) 14,56 in
Fondo exterior (métrico) 45,7cm
Fondo interior (métrico) 37 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 14,56 x 39,5 x 39,62 in
Modelo de puerta Cierre automático
Para utilizar con (aplicación) Inflamables
Altura (imperial) interior 39,62 in
Altura exterior (métrico) 112 cm
Altura (métrico) interior 37 cm
Incluye Doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas con cierre automático de tres puntos y patas de nivelación, bandejas de polietileno, revestimiento de polietileno independiente
Capacidad portante 30 gal
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1
Revestimiento de superficie Epoxi
Peso (imperial) 225 lb
Peso (métrico) 102 kg
Anchura (imperial) interior 39,5 in
Anchura exterior (métrico) 109 cm
Anchura (métrico) interior 100,3cm
Color Azul
Fondo exterior (imperial) 18 in
Altura exterior (imperial) 44 pulg
Material Acero (CR)
Tipo de producto Cabina de seguridad para corrosivos y ácidos
Anchura (imperial) exterior 43 pulg