Learn More
Justrite™ Soy Easy Funnel
Descripción
- Se acopla fácilmente a recipiente de seguridad de tipo I de 1 gal o más grandes
- El recipiente redondo grande proporciona protección contra salpicaduras y derrames
- El innovador diseño abisagrado permite verter o llenar del recipiente sin extracción del embudo
- El polipropileno duradero permite un uso intensivo
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 28,6 cm |