Learn More
Justrite™ Rejillas de tambor horizontales y verticales
Código de producto. 12726065
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Válvula de funcionamiento
Válvula de funcionamiento, supresor de llama de acero chapado
Válvula de funcionamiento, supresor de llama de acero inoxidable
Tipo de producto:
Rejilla de tambor vertical
Ventilación del tambor horizontal
Material:
Hierro fundido no metálico
Latón
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tipo de producto Material Tamaño de la unidad
12726065 Válvula de funcionamiento, supresor de llama de acero inoxidable Rejilla de tambor vertical Hierro fundido no metálico cada uno
10279040 Válvula de funcionamiento Rejilla de tambor vertical Latón cada uno
12716065 Válvula de funcionamiento, supresor de llama de acero chapado Rejilla de tambor vertical Hierro fundido no metálico cada uno
11943549 Válvula de funcionamiento Ventilación del tambor horizontal Latón cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12726065 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 08006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.31€
    110.19€ / paquete de 1
    Ahorro 25.12€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Para la liberación controlada de vapores inflamables; evitar explosiones causadas por la acumulación de presión
  • Elija ventilación de latón, acero inoxidable o no metálica
  • Para líquidos a base de petróleo, utilice ventilaciones no metálicas o de latón
  • Para disolventes clorados, utilice una ventilación no metálica con un dispositivo de protección contra llamas de acero inoxidable
  • Para corrosivos y disolventes generales, utilice ventilaciones de acero inoxidable
Ventilación de tambor vertical:
  • Tiene una válvula de funcionamiento que se abre automáticamente para evitar la acumulación de presión dentro del tambor
Ventilación del tambor horizontal
  • Tiene una válvula de accionamiento que se puede abrir manualmente para liberar presión interna
Información de órdenes
Todas las rejillas de ventilación se ajustan a 2 in. Tapón de 5,1 cm. También disponible accesorio EL de hierro fundido para su uso con 17-186A y 17-186B; consulte el núm. de cat. 19018555.
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM
Tipo de producto Rejilla de tambor vertical
Descripción Se abre a una presión interna de 34,47 kPa (5 psig)
Para utilizar con (aplicación) Liberación controlada de vapores inflamables (disolventes clorados), evita las explosiones causadas por la acumulación de presión
Para utilizar con (equipo) Bidones verticales
Material Hierro fundido no metálico
Incluye Válvula de funcionamiento, supresor de llama de acero inoxidable