Learn More
Justrite™ Rejillas de tambor horizontales y verticales
Descripción
- Elija ventilación de latón, acero inoxidable o no metálica
- Para líquidos a base de petróleo, utilice ventilaciones no metálicas o de latón
- Para disolventes clorados, utilice una ventilación no metálica con un dispositivo de protección contra llamas de acero inoxidable
- Para corrosivos y disolventes generales, utilice ventilaciones de acero inoxidable
Ventilación de tambor vertical:
- Tiene una válvula de funcionamiento que se abre automáticamente para evitar la acumulación de presión dentro del tambor
Ventilación del tambor horizontal
- Tiene una válvula de accionamiento que se puede abrir manualmente para liberar presión interna
Información de órdenes
Todas las rejillas de ventilación se ajustan a 2 in. Tapón de 5,1 cm. También disponible accesorio EL de hierro fundido para su uso con 17-186A y 17-186B; consulte el núm. de cat. 19018555.
Certifications
Con aprobación FM.
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | FM |
| Tipo de producto | Rejilla de tambor vertical |
| Descripción | Se abre a una presión interna de 34,47 kPa (5 psig) |
| Para utilizar con (aplicación) | Liberación controlada de vapores inflamables (líquidos basados en petróleo), evita las explosiones causadas por la acumulación de presión |
| Para utilizar con (equipo) | Bidones verticales |
| Material | Hierro fundido no metálico |
| Incluye | Válvula de funcionamiento, supresor de llama de acero chapado |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?