Learn More
Justrite™ Recipiente de residuos de riesgo biológico
Código de producto. 12373823
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
6 gal
10 gal
Diámetro exterior (imperial):
12 in
13,94 in
14 in
Altura (imperial):
16 in
18 in
18,25 in
Incluye:
Cubierta de pedal
Protección acústica y cubierta de pedal
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Diámetro exterior (imperial) Altura (imperial) Incluye Tamaño de la unidad
12373823 10 gal 14 in 18 in Cubierta de pedal cada uno
11934977 6 gal 12 in 16 in Cubierta de pedal cada uno
12903685 10 gal 13,94 in 18,25 in Protección acústica y cubierta de pedal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12373823 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 05930
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.77€
    171.24€ / paquete de 1
    Ahorro 86.53€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
El recipiente para desecho de riesgo biológico Justrite es un recipiente resistente de acero utilizado para almacenar productos de lavandería contaminados, así como otros residuos regulados. El recipiente incluye una construcción a prueba de fugas con tap
Separa de forma segura residuos biológicos para garantizar una correcta eliminación de artículos de lavandería contaminados con sangre o patógenos y de residuos microbiológicos y patológicos.
  • Dispone de un diseño a prueba de fugas de acero robusto con una tapa de cierre automático accionada con el pie
  • Elimina cualquier motivo para llegar a la zona de residuos o tocar el recipiente
  • Contiene una bolsa de riesgo biológico (vendida por separado) de forma segura alrededor de la circunferencia de la parte superior
  • Etiqueta de riesgo biológico de gran tamaño que identifica claramente el contenido y alerta a los trabajadores
No se debe utilizar para la eliminación de objetos afilados o punzantes.
Certifications
Con marcado FM
Compliance
Cumple con la norma OSHA 29CFR1910.1030.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, TUV, OSHA
Diámetro exterior (métrico) 35,56 cm
Diámetro exterior (imperial) 14 in
Capacidad (imperial) 10 gal
Color Blanco
Altura (métrico) 35,5 cm
Incluye Cubierta de pedal
Para utilizar con (aplicación) Recolección temporal y segura de residuos biológicos
Altura (imperial) 18 in
Material metálica
Tipo de producto Recipiente de residuos de riesgo biológico