Learn More
Justrite™ Armarios de sobremesa de una sola puerta para productos inflamables
Permite que cada laboratorio tenga un armario de almacenamiento de seguridad para pequeños productos inflamables
Marca:  Justrite™ 8904001
Código de producto. 12351683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.50€
    761.09€ / paquete de 1
    Ahorro 194.41€
    20% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 30-04-2026
Añadir a la cesta
Includes: One adjustable shelf
Descripción
Descripción
Armario para líquidos inflamables
• Conforme con las prescripciones OSHA y NFPA
• Cierre de puerta manual o autovigilada
• Armario con cierre manual
Información de órdenes
Capacity: 4 gal. (15L). Dimensions: 17L × 17W × 22 in.H (43 × 43 × 56cm). Weight: 62 lb. (28kg).
Compliance
Meet OSHA and NFPA requirements
Servicio Técnico
10-Year