Learn More
Justrite™ Supresores de llama para envases de seguridad no metálicos de eliminación de líquidos
Descripción
- Fabricación en malla de precisión
- Disponibles en acero inoxidable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Supresor de llama de repuesto |
| Color | Plata |
| Para utilizar con (equipo) | Para recipientes de seguridad no metálicos de eliminación de líquidos |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (imperial) | 3,5 in |
| Altura (imperial) | 1,587 cm (0,625 pulg) |