Learn More
Justrite™ Bandeja de vertidos EcoPolyBlend™
Código de producto. 12911275
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
12 gal
20 gal
23 gal
29 gal
Fondo (imperial):
16 in
26 in
33 in
34 in
Anchura (imperial):
37,75 in
38 in
46 in
47 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Fondo (imperial) Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
12911275 23 gal 34 in 37,75 in cada uno
12991265 20 gal 26 in 38 in cada uno
12981265 12 gal 16 in 46 in cada uno
12921275 29 gal 33 in 47 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12911275 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 28718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.10€
    142.89€ / paquete de 1
    Ahorro 47.21€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Diseño ligero y de perfil bajo para el control de derrames a pequeña escala
  • Ecológico: fabricado de polietileno 100 % reciclado
  • No se oxida ni sufre corrosión.
  • Reborde inferior elevado para aumentar la rigidez.
  • Clasificado para temperaturas de servicio entre -34 y +°49 C (-30° hasta +120 °F)
Especificaciones
Color Negro
Capacidad (imperial) 23 gal
Capacidad (métrico) 87 l
Material Polietileno
Tipo Bandeja para derrames
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para aplicaciones de llenado y vertido
Resistente Productos químicos
Anchura (imperial) 37,75 in
Anchura (métrico) 95,88 cm
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 13,97 cm
Fondo (imperial) 34 in
Fondo (métrico) 86,36 cm