Learn More
Justrite™ Palés de control de vertidos EcoPolyBlend™
Código de producto. 11919385
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28,4 l
250 l
276 l
Color:
Negro
Altura (métrico):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Incluye:
3 bidones
4 tambores cuadrados
4 tambores en línea
Dos tambores
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Altura (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11919385 250 l Negro 45,7 cm Dos tambores cada uno
11929385 28,4 l Negro 29,5 cm 3 bidones cada uno
11949385 28,4 l Negro 22,9 cm 4 tambores en línea cada uno
11939385 276 l Negro 26 cm 4 tambores cuadrados cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11919385 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 28623
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.12€
    330.24€ / paquete de 1
    Ahorro 105.88€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Includes
Los palés cuadrados de dos y cuatro tambores incluyen amplios huecos para carretilla elevadora.
Fabricados con un máximo del 100 % de polietileno reciclado
  • Protege contra la contaminación del agua subterránea, utilizando material posindustrial
  • Los palés resistentes soportan los entornos más exigentes para un control superior de los derrames
  • El polietileno duradero y protegido contra los rayos UV es casi impermeable a los ataques de productos químicos de ácidos, sustancias cáusticas y disolventes peligrosos
  • La construcción sin costuras elimina —las fugas incluso si un tambor de 55 galones (208 L) falla y se vacía por completo.
  • Los sumideros a prueba de fugas de gran tamaño cumplen o superan las normativas
  • Resistente, extraíble de 2,5 in. Las rejillas de 64 mm de espesor ofrecen una resistencia superior a las grietas; se ubican automáticamente
  • Palés negros fabricados con un 100 % de contenido reciclado; el color oscuro camufla la suciedad y mantiene los lugares de trabajo limpios
  • Palés amarillos ideales para alta visibilidad o segregación líquida; sumideros de polietileno virgen con rejillas 100 % recicladas (un total del 35 % de contenido reciclado)
  • El palé cuadrado puede estar equipado con una rampa opcional
  • Respetuoso con el medio ambiente: El artículo contiene atributos o características ambientales (por ejemplo, conservación de agua, sin plomo, etc.) como se describe en el detalle del artículo
  • Reciclado: el artículo contiene contenido reciclado como se describe en el detalle del artículo.
Compliance
Cumple o supera EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1, Código Uniforme contra Incendios 60.3.2.10; Código Internacional contra Incendios 2704.2.3; cumple prevención, control y contramedidas de derrames (SPCC); NFPA 30 9.13.1 y OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), cumple con los códigos de incendios
Color Negro
Capacidad (imperial) 66 gal
Capacidad (métrico) 250 l
Material Polietileno
Tipo Palé de control de vertidos Ecopolyblend
Para utilizar con (aplicación) Mantenga a los trabajadores a salvo de resbalones accidentales en el interior, evite los elevados costes de limpieza de las esteras y proteja contra la contaminación de las aguas subterráneas
Para utilizar con (equipo) Bidones
Admite 2 bidones
Incluye Dos tambores
Capacidad portante (imperial) 2500 lb
Capacidad portante (métrico) 1134 kg
Resistente Productos químicos
Anchura (imperial) 49 in
Anchura (métrico) 124,5 cm
Altura (imperial) 18 pulg
Altura (métrico) 45,7 cm
Fondo (imperial) 25 pulg
Fondo (métrico) 63,5 cm