Learn More
Justrite™ Palés de gama baja EcoPolyBlend™
Código de producto. 11999395
Change view
Click to view available options
Fondo (imperial):
45 pulg
55 in
Admite:
2 bidones
4 bidones
Capacidad portante (imperial):
2500 lb
5000 lb
Peso (imperial):
68 lb
89 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fondo (imperial) Admite Capacidad portante (imperial) Peso (imperial) unitSize
11999395 55 in 4 bidones 5000 lb 89 lb cada uno
11989395 45 pulg 2 bidones 2500 lb 68 lb cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11999395 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 28673
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para operaciones de bombeo o actividades de recogida de residuos
  • El gran sumidero de gran tamaño en conformidad con las normas admite bidones, cubos y mucho más.
  • Las rejillas se retiran para facilitar la limpieza del sumidero.
  • Fabricado de polietileno 100 % reciclado
  • Altura de trabajo superbaja de 22,9 cm ergonómica y cómoda
Compliance
EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1, Código uniforme de seguridad contra incendios 60.3.2.10; Código Internacional de Incendios 2704.2.3; Prevención, Control y Contramedidas en Derrames (SPCC); NFPA 30 9.13.1 y OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SPCC, EPA, NFPA, OSHA
Color Negro
Capacidad (imperial) 79 gal
Capacidad (métrico) 299 l
Material Polietileno
Tipo Plataforma de contención
Para utilizar con (aplicación) Operaciones de bombeo o actividades de recogida de residuos
Admite 4 bidones
Capacidad portante (imperial) 5000 lb
Capacidad portante (métrico) 2268 kg
Anchura (imperial) 55 in
Anchura (métrico) 139,7 cm
Altura (imperial) 9 pulg
Altura (métrico) 22,9 cm
Fondo (imperial) 55 in
Fondo (métrico) 139,7 cm
Peso (imperial) 89 lb
Peso (métrico) 40 kg