Learn More
Justrite™ Embudos de seguridad para tambor
Código de producto. 12716055
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
32 in Parallamas, tapa de cierre automático
Capacidad (métrico):
32L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Incluye Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12716055 32 in Parallamas, tapa de cierre automático 32L 1 PCS
1 options
Los residuos en bidones se deben etiquetar y almacenar correctamente. Separe siempre los residuos incompatibles para evitar reacciones químicas o explosiones.
Código de producto. 12716055 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 08205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    666.48€
    461.38€ / paquete de 1
    Ahorro 205.10€
    30% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-01-2027
Los residuos en bidones se deben etiquetar y almacenar correctamente. Separe siempre los residuos incompatibles para evitar reacciones químicas o explosiones.
Evite derrames peligrosos al transferir líquidos inflamables
  • Los embudos grandes tienen una boca de 27 cm y 9,8 l de capacidad
  • Ajuste de 2 in Tapón de 5 cm en bidones de 30 y 55 gal (114 y 208 L)
  • Disponible con supresor de llama de latón que absorbe y disipa el calor y evita que cualquier fuente de ignición externa llegue al contenido del tambor
  • Acero galvanizado con acabado en polvo de epoxi duradero
  • La tapa con bisagras que permanece abierta incluye un enlace fusible que se derrite °a 74 °C (165 °F) y cierra la tapa para extinguir el incendio.
  • Los embudos admiten candado (no incluido)
Certifications
Con aprobación FM.
Compliance
Conforme a los requisitos de la EPA y de la OSHA.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, EPA y OSHA
Tipo de producto Embudo de tambor
Descripción Abierto
Capacidad (métrico) 32L
Para utilizar con (equipo) Para líquidos inflamables
Material Acero galvanizado
Incluye 32 in Parallamas, tapa de cierre automático