Learn More
Justrite™ Grifos, extensor y válvula de tambor
Descripción
- Los grifos de seguridad de latón con cierre automático cuentan con un sello de resina de fluorocarbono PTFE, un parallamas y un conector estándar de 0,75 in NPT hilo
- Los grifos de latón se atornillan en el tambor; el modelo ajustable se ajusta a la posición de descarga
- Las extensiones flexibles del grifo proporcionan precisión, evitan derrames; disponibles en latón de 20,3 cm de largo y acero inoxidable de 15,2 cm de largo
- Válvula de compuerta de tambor de latón que se adapta a tambores de 2 in (5,1 cm) NPT Aberturas y boca ancha para dispensar fácilmente líquidos viscosos desde bidones en posición horizontal.
Certifications
Los grifos y la válvula están aprobados por FM.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM |
| Tipo de producto | Extensión de manguera flexible |
| Para utilizar con (aplicación) | Proporcione una precisión adicional y evite vertidos |
| Para utilizar con (equipo) | Grifo 08916 |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (imperial) | 6 in |
| Altura (métrico) | 15,2 cm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?