Learn More
Justrite™ Base para bidón
Descripción
La barra de carga sujeta el bidón antes de colocarlo en posición horizontal. Cuatro ruedas le permiten mover el bidón directamente hasta la cabina de seguridad capaz de albergar bidones colocados en horizontal.
- La barra de carga sujeta el bidón antes de colocarlo suavemente en posición horizontal.
- Cuatro ruedas permiten que el bidón se desplace directamente a la cabina de seguridad para bidones colocados en horizontal.
- Capacidad de carga: 600 lb (272kg)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Base para bidón |
| Admite | Bidón de 208,19 l (55 gal) |
| Capacidad portante (imperial) | 600 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 272 kg |
| Material | Acero |
| Diámetro (imperial) | 35,5 in |
| Diámetro (métrico) | 90,17 cm |
| Dimensiones (L x An) | 37,75 x 22,5 in. (96 x 57,15 cm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Fácil de mover y configuración segura |
| Incluye | Cuatro ruedas |
| Mostrar más |
Título del producto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?