Learn More
Justrite™ Llave de tubo de tambor
Código de producto. 11963924
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Aleación de latón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
11963924 Aleación de latón cada uno
1 options
Código de producto. 11963924 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 08805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.91€
    49.96€ / paquete de 1
    Ahorro 29.95€
    37% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Abre bidones con abertura superior
  • Se ajusta a muchos estilos de tapones de 5,08 cm o 1,90 cm (2 o 0,75 in) comúnmente utilizados en tambores
  • De aleación de latón
  • Resistente a las chispas y a la corrosión
  • Mango de diseño de protección manual
Especificaciones
Tipo de producto Llave de tubo de tambor
Descripción Mango de protección manual
Para utilizar con (equipo) Cualquiera de los siete estilos alternativos de 5,08 cm o 1,90 cm (2 o 0,75 pulgadas) que se usan comúnmente en bidones con abertura superior
Material Aleación de latón
Altura (imperial) 10 in
Altura (métrico) 25,4 cm