Learn More
Justrite™ Cajas de almacenamiento de documentos
Código de producto. 11919325
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
1,62 x 8,75 x 11,5 in.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11919325 1,62 x 8,75 x 11,5 in. cada uno
1 options
Código de producto. 11919325 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 2.233.04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    107.00€ / paquete de 1
    Ahorro 15.00€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-02-2027
Especificaciones
Descripción Abertura superior media
Tipo de producto Caja de almacenamiento de documentos
Color Rojo
Material Polietileno
Incluye Paquete de etiquetas con 2 etiquetas en blanco, etiquetas impresas SDS y manual de instrucciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para tener los papeles importantes a mano mientras los protege de la humedad y la suciedad
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1,62 x 8,75 x 11,5 in.
Altura (imperial) 12,5 in
Altura (imperial) interior 11,5 in
Altura (métrico) 31,8 cm
Altura (métrico) interior 29,2 cm
Longitud (imperial) 2,25 in
Longitud (imperial) interior 1,62 in
Longitud (métrico) 5,7 cm
Longitud (métrico) interior 4,1 cm
Anchura (imperial) 10,25 in
Anchura (imperial) interior 8,75 in
Anchura (métrico) 26 cm
Anchura (métrico) interior 22,2 cm