Learn More
Justrite™ Latas de seguridad de dispensación
Código de producto. 12981385
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Lata de seguridad con inclinación de tipo I
Recipiente de seguridad de estante de tipo I
Altura (imperial):
15,8 in
16,8 in
Altura (métrico):
403mm
429 mm
Incluye:
Tapa 08540
Tapa 08902 y soporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Altura (imperial) Altura (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
12981385 Recipiente de seguridad de estante de tipo I 16,8 in 429 mm Tapa 08540 cada uno
12911395 Lata de seguridad con inclinación de tipo I 15,8 in 403mm Tapa 08902 y soporte cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12981385 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 7150140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.43€
    274.08€ / paquete de 1
    Ahorro 89.35€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-02-2027
Funciones de dispensación fiables a un precio asequible
Para dispensar líquidos peligrosos de forma segura en tubos de ensayo, matraces pequeños y vasos de precipitados
  • Válvula de descarga de vacío dentro de la tapa para un flujo de líquido homogéneo y grifos con autocierre para dispensar sin problemas
  • Las boquillas de llenado tienen tapones de descarga de presión con autocierre y supresores de llama de acero inoxidable.
  • Capacidad: 19L (5 gal)
  • Color: rojo
  • El grifo 19-413-847 más pequeño ofrece una dispensación más fácil en entornos de laboratorio; Grifo n.° 08902 más adecuado para uso industrial pesado
Latas para estante
  • Grifo montado a 5,08 cm (2 in) de la parte inferior para que no sea necesario levantar las latas durante la dispensación
Latas con inclinación
  • Grifo en la parte superior con una base de metal resistente para la lata; la base de la base mide 35,1 x 35,6 cm (13,81 x 14 in).
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, CARB, NFPA, OSHA
Tipo de producto Recipiente de seguridad de estante de tipo I
Tipo de tapón Tapón de descarga de presión con autocierre
Capacidad (imperial) 5 gal
Capacidad (métrico) 19 L
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Para laboratorios
Material Acero
Incluye Tapa 08540
Altura (imperial) 16,8 in
Altura (métrico) 429 mm
Diámetro interior (imperial) 11,75 in
Diámetro de la abertura (imperial) 1,58 in
Diámetro interior (métrico) 298 mm
Diámetro de la abertura (métrico) 4 cm