Learn More
Justrite™ Bidones de seguridad prefabricados con desconexión rápida
Código de producto. 10475452
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 gal
2 gal
5 gal
Diámetro exterior (métrico):
19,7 cm
30,5 cm
Altura (métrico):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Incluye:
Accesorios de acero inoxidable
Accesorios de acero inoxidable/PP
Accesorios de polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
10475452 1 gal 19,7 cm 32,4 cm Accesorios de polipropileno cada uno
10201582 5 gal 30,5 cm 50,8 cm Accesorios de polipropileno cada uno
10680643 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Accesorios de polipropileno cada uno
10487752 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Accesorios de acero inoxidable cada uno
10426352 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Accesorios de acero inoxidable/PP cada uno
10142332 5 gal 30,5 cm 50,8 cm Accesorios de acero inoxidable/PP cada uno
10363412 5 gal 30,5 cm 37,5 cm Accesorios de acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10475452 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 12160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    469.67€
    352.49€ / paquete de 1
    Ahorro 117.18€
    24% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Para la recopilación continua de flujo de residuos de HPLC
Lata de polietileno con sistema de desconexión rápida que permite “manos libres” Acumulación de residuos líquidos para máxima protección contra productos químicos. Adecuado para métodos de residuos de HPLC alimentados por bomba o flujo por gravedad.
  • Permite un flujo libre del líquido desde la fuente externa al recipiente de residuos de polietileno con aprobación FM
  • Dos conectores acomodan tubos con un diámetro de 0,6 a 1,0 cm
  • Tecnología de alivio de la presión integrada que evita el exceso de presión en temperaturas extremas
  • Color blanco translúcido para facilitar la detección del nivel de líquido
  • Disponible con conector de acero inoxidable con juntas tóricas de PTFE o conector de polipropileno económico con juntas tóricas de EPDM
Información de órdenes
  • Tubos no suministrados con recipientes. Comuníquese con su representante de atención al cliente de Fisher Safety al 1-800-772-6733 para solicitar un accesorio de acero inoxidable de repuesto (n.° de cat. 19-160-367), un filtro de repuesto para accesorios de acero inoxidable (19-052-373) o un filtro de repuesto para accesorios de polipropileno (19-052-372).
  • Los filtros de carbón/coalescentes de dos etapas opcionales se encajan en el accesorio de desconexión rápida para minimizar los olores al capturar el 99 % de las partículas líquidas en vapores gaseosos; disponibles por separado (19-052-373 para accesorios de acero inoxidable y 19-052-371 para accesorios de polipropileno).
Certifications
Con aprobación FM.
Compliance
Cumple con los requisitos de OSHA y EPA.
† Recipiente con forma ovalada.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3,8 L
Certificaciones/conformidad FM, OSHA, EPA
Diámetro exterior (métrico) 19,7 cm
Diámetro exterior (imperial) 7,75 in
Capacidad (imperial) 1 gal
Color Blanco
Altura (métrico) 32,4 cm
Cantidad 1 unidad
Anchura (métrico) 13,3 cm
Diámetro de la abertura (imperial) 1,45 in
Diámetro de la abertura (métrico) 3,7 cm
Incluye Accesorios de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para la recopilación continua de flujo de residuos de HPLC
Anchura (imperial) 5,25 in
Altura (imperial) 12,75 in
Material Polietileno
Tipo de producto Recipiente para eliminación de seguridad