Learn More
Justrite™ Armario de seguridad para productos corrosivos de madera laminada
Código de producto. 11914957
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones interiores (F x An x Al):
15,28 x 22,48 x 19,44 in.
17,11 x 40,48 x 54,51 pulg (43,5 x 102,8 x 138,5cm)
20,85 x 34,4 x 29,49 in.
Capacidad portante:
36 frascos de 2,5 ml
49 frascos de 2,5 ml
6 frascos de 2,5 ml
N.º de estantes:
1
2
Ninguno
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones interiores (F x An x Al) Capacidad portante N.º de estantes unitSize
11914957 15,28 x 22,48 x 19,44 in. 6 frascos de 2,5 ml Ninguno cada uno
11934957 17,11 x 40,48 x 54,51 pulg (43,5 x 102,8 x 138,5cm) 49 frascos de 2,5 ml 2 cada uno
11924957 20,85 x 34,4 x 29,49 in. 36 frascos de 2,5 ml 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11914957 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 24120
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Niveladores de patas ajustables, etiquetas reflectantes Haz-Alert™ y juego de doble llave para seguridad.
Es importante para los trabajadores almacenar de forma segura compuestos nítricos, diclóricos, fenoles y otros ácidos altamente corrosivos. Los armarios de seguridad de madera laminada Justrite permiten que los productos corrosivos se coloquen fuera de pe
Es importante para los trabajadores almacenar de forma segura compuestos nítricos, diclóricos, fenoles y otros ácidos altamente corrosivos. Justrite Los gabinetes de seguridad laminados de madera permiten colocar los corrosivos en un lugar seguro.
  • Duradero y muy resistente a productos químicos
  • Fabricado en 0,75 in Tablero de partículas de 1,9 cm revestido interna y externamente con un laminado resistente a los productos químicos, —sin piezas metálicas internas que se corroan
  • Con puertas correderas dobles
  • N.° de fabricante: 24120: Ideal para un fácil acceso como armario de sobremesa; admite hasta seis botellas de 2,5 l y tiene puertas corredizas sin cerradura.
  • N.° de fabricante: 24140: Tapa de polietileno de alta densidad con borde curvo ligeramente elevado que contiene los derrames y facilita la limpieza.
  • N.º de fabricante: 24150: Adecuado para grandes trabajos de almacenamiento y colocación en el suelo.
Especificaciones
Fondo interior (imperial) 15,28 in
Fondo exterior (métrico) 40,6cm
Fondo interior (métrico) 38,8cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 15,28 x 22,48 x 19,44 in.
Modelo de puerta Cierre manual
Altura (imperial) interior 19,44 in
Altura exterior (métrico) 47 cm
Altura (métrico) interior 49,4cm
Incluye Niveladores de patas ajustables, etiquetas reflectantes Haz-Alert™ y juego de doble llave para seguridad
Capacidad portante 6 frascos de 2,5 ml
N.º de puertas 2
N.º de estantes Ninguno
Peso (imperial) 51 lb
Peso (métrico) 23 kg
Anchura (imperial) interior 22,48 in
Anchura exterior (métrico) 61 cm
Anchura (métrico) interior 57,1cm
Color Azul real
Fondo exterior (imperial) 16 pulg
Altura exterior (imperial) 18,5 in
Material Madera
Tipo de producto Armario de almacenamiento de productos corrosivos y ácidos
Anchura (imperial) exterior 24 pulg