Learn More
Justrite™ Grifo de latón
Código de producto. 10478022
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Latón
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
10478022 Latón cada uno
1 options
Código de producto. 10478022 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 08540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    100.64€
    62.41€ / paquete de 1
    Ahorro 38.23€
    37% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Los grifos de seguridad que se cierran automáticamente evitan que se produzca un incendio en el tambor
  • Incluye sello de politetrafluoroetileno (PTFE)
  • Los modelos ajustables se atornillan firmemente en el tambor
  • Las extensiones de los grifos proporcionan una precisión de dispensación adicional y evitan derrames
Certifications
Probado y con aprobación de FM Global
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM
Tipo de producto Grifo de seguridad de laboratorio de flujo de control de latón
Tipo de tapón Cierre automático
Material Latón
Conexión de entrada NPTF (imperial) 0,75 in
Conexión de entrada NPTF (métrico) 1,90 cm