Learn More
Justrite™ Armario de seguridad de sobremesa de acero para ácidos y productos corrosivos Sure-Grip EX
Código de producto. 11955416
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Tamaño de la unidad
11955416 Cierre manual cada uno
1 options
Estos armarios no se recomiendan para el almacenamiento de fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Código de producto. 11955416 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 8904021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1250.39€
    925.02€ / paquete de 1
    Ahorro 325.37€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Estos armarios no se recomiendan para el almacenamiento de fenol, ácido nítrico o ácido sulfúrico.
Los armarios de seguridad de sobremesa de acero para ácidos y productos corrosivos Justrite Sure-Grip EXS de pequeño tamaño se adaptan casi a cualquier lugar para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.'
Las cabinas de seguridad de sobremesa de acero para ácidos y productos corrosivos Justrite Sure-Grip EX de pequeño tamaño se adaptan casi a cualquier lugar para satisfacer sus necesidades de almacenamiento.
  • Acabado de termoplástico con revestimiento para llamas
  • Revestimiento 100 % sin costuras en todas las paredes interiores, techo, sumidero, puertas interiores y estantes
  • Superficie sin costuras
  • La superficie no porosa resiste la tinción y se limpia fácilmente
  • Doble ventaja/varios usos: protección completa contra productos químicos corrosivos y ácidos fuertes
  • Azul
  • Cuenta con una construcción de pared doble y acero soldado de 1 mm (calibre 18), un sumidero de contención hermético a líquidos de 51 mm (2 pulgadas), orificios de ventilación dobles
  • Estantes ajustables, puertas con cierre automático para balas de acero inoxidable de tres puntos con asa con candado ULoc™ y etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert™
  • Revestimiento interior ChemCor™
Compliance
Conformidad legal: Conserva la aprobación de FM y cumple con las normativas de la OSHA y el Código Internacional de Incendios del Código Uniforme contra Incendios de la NFPA 1.& Solo NFPA/OSHA para 19159712/19413871.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad NFPA, OSHA
Fondo interior (imperial) 17 pulg
Fondo exterior (métrico) 43,2cm
Descripción Acero de doble pared de calibre 18
Modelo de puerta Cierre manual
Para utilizar con (aplicación) Inflamables
Altura exterior (métrico) 55,9cm
Incluye Doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas con cierre automático de tres puntos y patas de nivelación, bandejas de polietileno, revestimiento de polietileno independiente
Capacidad portante 15 l (4 gal)
N.º de puertas 1
N.º de estantes 1
Revestimiento de superficie Epoxi
Peso (imperial) 63 lb
Peso (métrico) 29 kg
Anchura exterior (métrico) 43,2cm
Color Azul
Fondo exterior (imperial) 17 pulg
Altura exterior (imperial) 22 pulg
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad de sobremesa Sure-Grip™ EX
Anchura (imperial) exterior 17 pulg