Learn More
Justrite™ Armarios de polietileno para ácidos
Código de producto. 12387492
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad portante:
30 L (7,92 gal)
Dos 4 L (1 gal) Frascos
Dimensiones interiores (F x An x Al):
16 x 12,5 x 28 in
33.7 x 28.6 x 38 cm (13.25 x 11.25 x 15 pulg)
Tipo de producto:
Armario de almacenamiento bajo mesa
Cabina de almacenamiento de encimera
N.º de puertas:
1
2
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad portante Dimensiones interiores (F x An x Al) Tipo de producto N.º de puertas Tamaño de la unidad
12387492 30 L (7,92 gal) 16 x 12,5 x 28 in Armario de almacenamiento bajo mesa 2 cada uno
11965384 Dos 4 L (1 gal) Frascos 33.7 x 28.6 x 38 cm (13.25 x 11.25 x 15 pulg) Cabina de almacenamiento de encimera 1 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12387492 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 24160
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El armario para almacenamiento de ácido de polietileno Justrite proporciona la máxima protección contra entornos hostiles y corrosivos para que los trabajadores estén mejor protegidos.
  • 2 compartimientos independientes para el ácido y base
  • Orificios de ventilación
  • Encima del armario con el borde para servir de plano de trabajo.
Especificaciones
Fondo interior (imperial) 16 in.
Fondo exterior (métrico) 59.7 cm
Fondo interior (métrico) 40.64 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 16 x 12,5 x 28 in
Modelo de puerta Manual-close
Altura (imperial) interior 28 in.
Altura exterior (métrico) 88.9 cm
Altura (métrico) interior 71.12 cm
Incluye Removable Polyethylene tray, handy work tray stored under cabinet, mounting hardware to secure cabinet to wall
Capacidad portante 30 L (7,92 gal)
N.º de puertas 2
N.º de estantes 2
Peso (imperial) 120 lb.
Peso (métrico) 59 kg
Anchura (imperial) interior 12.5 in.
Anchura exterior (métrico) 91.44 cm
Anchura (métrico) interior 31.75 cm
Color Blue
Fondo exterior (imperial) 23.5 in.
Altura exterior (imperial) 35 pulg
Material Polyethylene
Tipo de producto Armario de almacenamiento bajo mesa
Anchura (imperial) exterior 36 in