Learn More
Justrite™ Cables antiestáticos con conectores finales
Código de producto. 11954957
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Conectores finales
Conectores finales: Pinzas de mano y terminal de 0,63 cm (0,25 pulg)
Pinza en C de 1,58 cm (0,625 pulg.) y pinza de cocodrilo 1,58 cm (0,625 pulg.)
Material:
Cinc, Acero
Copper, Poliuretano
Zinc, acero, Acero
Longitud (métrico):
91,44cm
304,8 cm
304,8cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Material Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11954957 Conectores finales Cinc, Acero 304,8 cm cada uno
12903455 Conectores finales: Pinzas de mano y terminal de 0,63 cm (0,25 pulg) Copper, Poliuretano 304,8cm cada uno
11978039 Pinza en C de 1,58 cm (0,625 pulg.) y pinza de cocodrilo 1,58 cm (0,625 pulg.) Zinc, acero, Acero 91,44cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11954957 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 08496
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    57.85€ / paquete de 1
    Ahorro 18.19€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Evita la ignición por chispas resultantes del movimiento de líquidos inflamables
Elija entre cable flexible o aislado.
  • Cable flexible formado por cable de aeronaves de trenzado múltiple reforzado con acero recubierto de zinc
  • Cable aislado formado por cable de cobre de trenzado múltiple con recubrimiento resistente a la electricidad de poliuretano negro
  • Las longitudes estándar del cable de puesta a tierra son de 3 y 10 pies. (1 y 3 m); cuando se necesitan longitudes mayores, utilice varios cables con extremos terminales de 0,25 in (Números de cat. 17-985-90G o 17-985-90J) atornillados entre sí.
Compliance
Cumplen las normas de la OSHA y los códigos de seguridad locales que requieren recipientes con conexión a tierra durante la transferencia de líquidos y bidones conectados a una toma de tierra.
†Enroscado.
Especificaciones
Tipo de producto Alambre
Material Cinc, Acero
Incluye Conectores finales
Longitud (imperial) 120 in
Longitud (métrico) 304,8 cm